Print…
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302427-1G PC302427-5G
APOSPC302427-1GEA 174 EUR
APOSPC302427-1G APOSPC302427-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fórmula: C₉H₅Cl₂F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832274
Número CAS: 1017777-86-4