Print…
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302421-1G PC302421-5G
APOSPC302421-1GEA 79.9 EUR
APOSPC302421-1G APOSPC302421-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Fórmula: C₈H₄F₃NO
Peso Molecular: 187.12 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832329
Número CAS: 1017778-48-1
UN: 3276
ADR: 6.1 III