Print…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302415-25G PC302415-5G PC302415-10G
APOSPC302415-25GEA 213 EUR
APOSPC302415-25G APOSPC302415-5G APOSPC302415-10G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄ClF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03412204
Número CAS: 90381-07-0