Print…
(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
PC302405-1G PC302405-5G PC302405-250MG
APOSPC302405-1GEA 371 EUR
APOSPC302405-1G APOSPC302405-5G APOSPC302405-250MG
(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
Peso Molecular: 186.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660348
Número CAS: 886761-73-5