Print…
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302404-1G PC302404-5G PC302404-10G
APOSPC302404-1GEA 148 EUR
APOSPC302404-1G APOSPC302404-5G APOSPC302404-10G
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₉F₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18398589
Número CAS: 1261750-58-6