Print…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302399-10G PC302399-5G PC302399-1G
APOSPC302399-10GEA 0 EUR
APOSPC302399-10G APOSPC302399-5G APOSPC302399-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆ClF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115848
Número CAS: 886496-87-3