3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC302395-25G
PC302395-5G
PC302395-1G
APOSPC302395-25GEA
0
EUR
APOSPC302395-25G
APOSPC302395-5G
APOSPC302395-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula:
C₈H₄ClF₃O₂ Ponto de Fusão: 158…161 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04972755 Número CAS: 115754-20-6 |