Print…
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302394-5G PC302394-10G PC302394-1G
APOSPC302394-5GEA 65.4 EUR
APOSPC302394-5G APOSPC302394-10G APOSPC302394-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄ClF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095197
Número CAS: 83279-38-3