Print…
(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302393-1G PC302393-5G
APOSPC302393-1GEA 105 EUR
APOSPC302393-1G APOSPC302393-5G
(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
Peso Molecular: 186.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660333
Número CAS: 886761-63-3