Print…
(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
PC302388-1G PC302388-5G PC302388-250MG
APOSPC302388-1GEA 128 EUR
APOSPC302388-1G APOSPC302388-5G APOSPC302388-250MG
(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₉FO₂
Ponto de Fusão: 90…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660230
Número CAS: 203314-27-6