Print…
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302387-1G PC302387-5G
APOSPC302387-1GEA 105 EUR
APOSPC302387-1G APOSPC302387-5G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fórmula: C₁₀H₈F₄O₃
Peso Molecular: 252.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201046
Número CAS: 1373920-85-4