Print…
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302381-5G PC302381-1G
APOSPC302381-5GEA 161 EUR
APOSPC302381-5G APOSPC302381-1G
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroanisole 98%
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroanisole
Fórmula: C₇H₅BrClFO
Peso Molecular: 239.47 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115953
Número CAS: 886499-78-1