Print…
(2,4-Difluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302376-1G PC302376-5G PC302376-10G
APOSPC302376-1GEA 0 EUR
APOSPC302376-1G APOSPC302376-5G APOSPC302376-10G
(2,4-Difluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2,4-Difluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115939
Número CAS: 886499-32-7