Print…
(2,3-Difluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302374-1G PC302374-5G
APOSPC302374-1GEA 163 EUR
APOSPC302374-1G APOSPC302374-5G
(2,3-Difluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
(2,3-Difluoro-6-methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
Peso Molecular: 186.16 g/mol
Ponto de Fusão: 125…127 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04116025
Número CAS: 886501-88-8