Print…
(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
PC302373-1G PC302373-5G PC302373-25G
APOSPC302373-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302373-1G APOSPC302373-5G APOSPC302373-25G
(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₃
Peso Molecular: 202.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06660319
Número CAS: 886503-70-4