Print…
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302370-1G PC302370-5G PC302370-25G
APOSPC302370-1GEA 87 EUR
APOSPC302370-1G APOSPC302370-5G APOSPC302370-25G
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₄F₄O
Peso Molecular: 206.14 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201035
Número CAS: 1373920-97-8