Print…
5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(5-Fluoro-2-methoxyphenyl)acrylic acid
PC302360-1G PC302360-5G PC302360-10G
APOSPC302360-1GEA 88.6 EUR
APOSPC302360-1G APOSPC302360-5G APOSPC302360-10G
5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid 97%
5-Fluoro-2-methoxycinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₉FO₃
Peso Molecular: 196.18 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03002811
Número CAS: 157518-45-1