Print…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302358-1G PC302358-5G
APOSPC302358-1GEA 102 EUR
APOSPC302358-1G APOSPC302358-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519336
Número CAS: 1092460-86-0