Print…
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzylamine
PC302356-1G PC302356-5G PC302356-10G PC302356-25G
APOSPC302356-1GEA 21.9 EUR
APOSPC302356-1G APOSPC302356-5G APOSPC302356-10G APOSPC302356-25G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₅F₄NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16652514
Número CAS: 123572-63-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III