Print…
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302354-1G PC302354-5G
APOSPC302354-1GEA 157 EUR
APOSPC302354-1G APOSPC302354-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₆ClF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519357
Número CAS: 874821-52-0