Print…
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302350-1G PC302350-5G PC302350-25G
APOSPC302350-1GEA 139 EUR
APOSPC302350-1G APOSPC302350-5G APOSPC302350-25G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₁₀H₈F₃NO
Ponto de Fusão: 50…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832301
Número CAS: 1000555-32-7