Print…
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302346-1G PC302346-5G
APOSPC302346-1GEA 180 EUR
APOSPC302346-1G APOSPC302346-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₉F₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18398472
Número CAS: 853771-91-2