Print…
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302345-1G PC302345-5G
APOSPC302345-1GEA 169 EUR
APOSPC302345-1G APOSPC302345-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fórmula: C₉H₆ClF₃O₃
Peso Molecular: 254.59 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18398465
Número CAS: 1070774-23-0