Print…
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC302343-1G PC302343-5G
APOSPC302343-1GEA 79.9 EUR
APOSPC302343-1G APOSPC302343-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₁₀H₈F₃NO
Ponto de Fusão: 30…33 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025407
Número CAS: 916420-88-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III