Print…
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302338-1G PC302338-5G
APOSPC302338-1GEA 180 EUR
APOSPC302338-1G APOSPC302338-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₃ClF₄O₂
Peso Molecular: 242.55 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19687189
Número CAS: 1323966-38-6
UN: 3265
ADR: 8 III