Print…
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
PC302323-1G PC302323-5G
APOSPC302323-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302323-1G APOSPC302323-5G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Fórmula: C₈H₅Cl₂FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19687205
Número CAS: 1323966-24-0
UN: 3261
ADR: 8,III