Print…
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
PC302318-1G PC302318-5G PC302318-10G
APOSPC302318-1GEA 87 EUR
APOSPC302318-1G APOSPC302318-5G APOSPC302318-10G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
Fórmula: C₁₁H₁₃BrF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22201021
Número CAS: 1373921-06-2