Print…
4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302316-1G PC302316-5G
APOSPC302316-1GEA 87 EUR
APOSPC302316-1G APOSPC302316-5G
4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 97%
4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₈F₂O₃
Peso Molecular: 214.17 g/mol
Ponto de Fusão: 183…186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01222822
Número CAS: 103962-07-8