Print…
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC302307-1G PC302307-5G
APOSPC302307-1GEA 87 EUR
APOSPC302307-1G APOSPC302307-5G
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₁₀H₉F₃O₂
Ponto de Fusão: 54…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025417
Número CAS: 916421-06-2