Print…
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302302-1G PC302302-5G
APOSPC302302-1GEA 224 EUR
APOSPC302302-1G APOSPC302302-5G
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone 97%
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Fórmula: C₉H₆F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18783230
Número CAS: 1352999-53-1