Print…
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302300-1G PC302300-5G PC302300-25G
APOSPC302300-1GEA 82.8 EUR
APOSPC302300-1G APOSPC302300-5G APOSPC302300-25G
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₉FO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06205416
Número CAS: 155814-23-6