Print…
3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302297-1G PC302297-5G
APOSPC302297-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302297-1G APOSPC302297-5G
3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorophenylacetonitrile
Fórmula: C₁₀H₉F₂NO
Ponto de Fusão: 50…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519375
Número CAS: 1092461-33-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III