Print…
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302296-5G PC302296-10G PC302296-1G
APOSPC302296-5GEA 0 EUR
APOSPC302296-5G APOSPC302296-10G APOSPC302296-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzoic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519368
Número CAS: 651734-62-2