Print…
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302293-1G PC302293-5G PC302293-10G
APOSPC302293-1GEA 136 EUR
APOSPC302293-1G APOSPC302293-5G APOSPC302293-10G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenol 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenol
Fórmula: C₇H₆ClFO₂
Ponto de Fusão: 62…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832264
Número CAS: 1017777-55-7