Print…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302290-25G PC302290-5G PC302290-1G
APOSPC302290-25GEA 202 EUR
APOSPC302290-25G APOSPC302290-5G APOSPC302290-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄ClF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115845
Número CAS: 477535-43-6