Print…
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302279-1G PC302279-5G PC302279-25G
APOSPC302279-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302279-1G APOSPC302279-5G APOSPC302279-25G
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Fórmula: C₁₀H₈ClF₃O₂
Ponto de Fusão: 77…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06823954
Número CAS: 900027-15-8