Print…
3,5-Difluoro-o-toluic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid
PC302272-1G PC302272-5G PC302272-10G
APOSPC302272-1GEA 128 EUR
APOSPC302272-1G APOSPC302272-5G APOSPC302272-10G
3,5-Difluoro-o-toluic acid 98%
3,5-Difluoro-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₆F₂O₂
Peso Molecular: 172.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832334
Número CAS: 1003710-06-2