Print…
3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302266-1G PC302266-5G PC302266-10G PC302266-25G
APOSPC302266-1GEA 0 EUR
APOSPC302266-1G APOSPC302266-5G APOSPC302266-10G APOSPC302266-25G
3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₁FO₂
Ponto de Fusão: 64…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025393
Número CAS: 881189-64-6