3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302264-1G
PC302264-5G
PC302264-10G
APOSPC302264-1GEA
0
EUR
APOSPC302264-1G
APOSPC302264-5G
APOSPC302264-10G
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)propionic acid 97%
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)propionic acid
Fórmula:
C₁₀H₁₁FO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09025364 Número CAS: 881189-62-4 |