Print…
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302253-1G PC302253-5G PC302253-25G
APOSPC302253-1GEA 94.4 EUR
APOSPC302253-1G APOSPC302253-5G APOSPC302253-25G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₉H₇F₆NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11519320
Número CAS: 1092460-74-6