Print…
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302252-1G PC302252-5G PC302252-10G
APOSPC302252-1GEA 159 EUR
APOSPC302252-1G APOSPC302252-5G APOSPC302252-10G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₁₀H₈F₃NO
Ponto de Fusão: 75…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832352
Número CAS: 1017779-20-2