Print…
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302248-1G PC302248-5G PC302248-25G
APOSPC302248-1GEA 92.8 EUR
APOSPC302248-1G APOSPC302248-5G APOSPC302248-25G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₁₀H₈F₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832316
Número CAS: 1017778-81-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III