Print…
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
PC302244-1G PC302244-5G
APOSPC302244-1GEA 87 EUR
APOSPC302244-1G APOSPC302244-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₉H₈F₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19687197
Número CAS: 1323966-16-0