Print…
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
PC302243-1G PC302243-5G
APOSPC302243-1GEA 212 EUR
APOSPC302243-1G APOSPC302243-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₉H₅ClF₄O
Peso Molecular: 240.58 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19687193
Número CAS: 1323966-18-2