Print…
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC302233-25G PC302233-5G PC302233-1G
APOSPC302233-25GEA 737 EUR
APOSPC302233-25G APOSPC302233-5G APOSPC302233-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid 97%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₆ClFO₃
Ponto de Fusão: 126…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115942
Número CAS: 886499-40-7