Print…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-6-trifluoromethylbenzoic acid, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluic acid
PC302231-5G PC302231-1G PC302231-10G
APOSPC302231-5GEA 63.8 EUR
APOSPC302231-5G APOSPC302231-1G APOSPC302231-10G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄ClF₃O₂
Peso Molecular: 224.57 g/mol
Ponto de Fusão: 124…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06208254
Número CAS: 2376-00-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III