Print…
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-5-(pentafluorosulphur)benzoic acid
PC302229-5G PC302229-10G
APOSPC302229-5GEA 1050 EUR
APOSPC302229-5G APOSPC302229-10G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzoic acid
Fórmula: C₇H₄ClF₅O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22988931
Número CAS: 1431329-70-2