Print…
2'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302226-5G PC302226-1G
APOSPC302226-5GEA 241 EUR
APOSPC302226-5G APOSPC302226-1G
2'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₆ClF₃O
Peso Molecular: 222.59 g/mol
Ponto de ebulição: 90…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832253
Número CAS: 129322-82-3