Print…
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302221-1G PC302221-5G
APOSPC302221-1GEA 136 EUR
APOSPC302221-1G APOSPC302221-5G
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile 98%
(2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Fórmula: C₉H₄Cl₂F₃N
Ponto de Fusão: 49…52 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832275
Número CAS: 1017777-89-7