Print…
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC302220-1G PC302220-10G
APOSPC302220-1GEA 136 EUR
APOSPC302220-1G APOSPC302220-10G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₄Cl₂F₃N
Ponto de Fusão: 43…45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09832277
Número CAS: 1017777-92-2